Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 sorte arbejdssneakers O2
Beskrivelse
- Let, smidig, vandafvisende
- Overhold EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- God dæmpning
- Energiabsorbering i hælområdet
- Rive- og vandafvisende stoffer
- Nem fastgørelse med snørebånd
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Udtagelig Active Comfort indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Øjemateriale | Rustfrit stål |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 35 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende |
| Sål materiale | Polyurethan, termoplastisk polyurethan |
| Stil | Træner |
| Show More |