Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 sorte arbejdsslip-on sko O2
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Hygiejne, komfort
- Overhold EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- God dæmpning
- Energiabsorbering i hælområdet
- Vand- og kemikalieafvisende mikrofiber
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Udtagelig Active Comfort indersål
- Kan vaskes ved 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 37 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende |
| Sål materiale | Polyurethan, termoplastisk polyurethan |
| Stil | Slip-on sko |
| Emballagemængde | 1 par |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 |
| Vis mere |