Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 antracit sikkerhedstræner S2 ESD
Beskrivelse
- Lavet til komfort og sikkerhed
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD-afledende i henhold til EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Åndbart og vandafvisende strikstof
- Ståltåkappe (200 J)
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Udtagelig indersål aktiv komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Antracit |
| Materiale | Strikket stof |
| Størrelse | 47 |
| Tå materiale | Stål |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ESD i henhold til 61340 klasse klima 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Vandafvisende |
| Produkttype | S2 SRC ESD |