Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 antracit sikkerhedstræner S2 ESD
Artikelnummer. 17151195
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17151195
Brand: ABEBA™ 31775/43
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antracit sneakers lavet af sort vandafvisende og åndbart strikstof, skridsikker PU/TPU ydersål, stål tåkappe
  • Lavet til komfort og sikkerhed
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Åndbart og vandafvisende strikstof
  • Ståltåkappe (200 J)
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Udtagelig indersål aktiv komfort
Tekniske data
Farve Antracit
Materiale Strikket stof
Størrelse 43
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) ESD i henhold til 61340 klasse klima 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Vandafvisende
Produkttype S2 SRC ESD