Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 antracit erhvervstrænere O2 ESD
Artikelnummer. 17191295
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17191295 43
17111295 35
17121295 36
17111305 45
17121305 46
17131305 47
17141305 48
17131295 37
17141295 38
17151295 39
17161295 40
17171295 41
17181295 42
17101305 44
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17191295 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 36775/43
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antracit Uni6 arbejdssko i vandafvisende og åndbart stof, skridsikker PU/TPU ydersål
  • Komfortable og lette arbejdssko
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Åndbart og vandafvisende antracitstrikket stof
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Udtagelig indersål aktiv komfort
Tekniske data
Farve Antracit
Materiale Strikket stof
Størrelse 43
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD ifølge EN ISO 61340 klasse klima 1
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Vandafvisende
Produkttype O2 SRC ESD