Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 antracit erhvervstrænere O2 ESD
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Komfortable og lette arbejdssko
- Overhold EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Åndbart og vandafvisende antracitstrikket stof
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Udtagelig indersål aktiv komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Antracit |
| Materiale | Strikket stof |
| Størrelse | 35 |
| Tå materiale | Stål |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD ifølge EN ISO 61340 klasse klima 1 |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Vandafvisende |
| Produkttype | O2 SRC ESD |