Få mere at vide
Abeba™ UNI6 6780 sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofiber
- Hvid
- Opskummet PU mellemsål
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig Soft Comfort indersål M (artikel nr. 350112)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med snøring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 35 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 6780 |