Få mere at vide
Abeba™ UNI6 6761 Sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Funktionelt læder med honeycomb mønster
- Sort
- Opskummet PU mellemsål
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig Soft Comfort indersål M (artikel nr. 350112)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med snøring
- Ridsesikker
- Vandafvisende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 35 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 6761 |