Få mere at vide
Abeba™ UNI6 31761 Sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Funktionelt læder med honeycomb mønster
- Sort
- Stål tåkappe
- Opskummet PU mellemsål
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig Soft Comfort indersål M (artikel nr. 350122)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med snøring
- Ridsesikker
- **Størrelse 35 med udskiftelig acc Wave indersål (art. 3576)
- Vandafvisende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 45 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 31761 |
| Tå materiale | Stål |