Få mere at vide
Abeba™ UNI6 1780 sko
Artikelnummer. 15687727
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Artikelnummer. 15687727
Brand: Abeba™ 1780/38
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ståltåkappe giver ekstra beskyttelse. Speciel foring med sølvioner absorberer resperation, så foden kan ånde.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • A-mikro
  • Hvid
  • Stål tåkappe
  • Opskummet PU mellemsål
  • Skridsikre TPU ydersål
  • Udskiftelig Soft Comfort indersål M (artikel nr. 350122)
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med snøring
  • **Størrelse 35 med udskiftelig acc Wave indersål (art. 3576)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farve Hvid
Materiale A-mikro
Størrelse 38
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 1780
Tå materiale Stål