Få mere at vide
Abeba™ UNI6 1780 sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-mikro
- Hvid
- Stål tåkappe
- Opskummet PU mellemsål
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig Soft Comfort indersål M (artikel nr. 350122)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med snøring
- **Størrelse 35 med udskiftelig acc Wave indersål (art. 3576)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | A-mikro |
| Størrelse | 40 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 1780 |
| Tå materiale | Stål |