Få mere at vide
Abeba™ UNI6 1740 sko
Artikelnummer. 15713299
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15713299 35
15723299 36
15755248 37
15765248 38
15775248 39
15687668 40
15697668 41
15785248 42
15757537 43
15795248 44
15705258 45
15767537 46
15733299 47
15743299 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15713299 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 1740/35
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ståltåkappe giver ekstra beskyttelse. Speciel foring med sølvioner absorberer resperation, så foden kan ånde.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Stål tåkappe
  • Opskummet PU mellemsål
  • Skridsikre TPU ydersål
  • Udskiftelig Soft Comfort indersål M (artikel nr. 350122)
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med elastik
  • **Størrelse 35 med udskiftelig acc Wave indersål (art. 3576)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 35
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 1740
Tå materiale Stål