Få mere at vide
QIAGEN UniCore Stanse, 6,00 mm
Artikelnummer. 13404607
Skift visning
Bladmateriale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Bladmateriale Pakningsstørrelse
13404607 Rustfrit stål Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 13404607 Leverandør QIAGEN Leverandørnr. WB100082
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Manuel puncher til at fjerne prøveskiven fra FTA kort. Minimerer risikoen for prøveoverførsel mellem kort.
UniCore Puncher
  • Skærespids i rustfrit stål (fra 1,0 - 6 mm) muliggør manuel udboring, genvinding og kontrolleret udkastning af FTA slag.
  • Designet til at minimere kontaminering og overførsel mellem prøver, når en rengøringsprocedure følges
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Manuel punch
Til brug med (applikation) FTA Kort, FTA Eluer kort, og EasiCollect Enhed
Engangs Engangsbrug
Mængde 25 stansere
Diameter (engelsk) 0,03 til 0,2 tommer.
Diameter (metrisk) 1 til 6 mm