Få mere at vide
QIAGEN UniCore manuelle slag
Opnå nem og omkostningseffektiv udstansning til de kvalitetsstandarder, du forventer. UniCore Manual Punch produktsortiment giver manuel stansning til FTA , 903 og DMPK-kort. Fås i flere diametre for maksimal alsidighed.
Brand: QIAGEN WB100078
Beskrivelse
Opnå nem og omkostningseffektiv udstansning til de kvalitetsstandarder, du forventer. UniCore Manual Punch produktsortiment giver manuel stansning til FTA , 903 og DMPK-kort. Fås i flere diametre for maksimal alsidighed.
UniCore-serien af manuelle stansere fokuserer på de produkter, der almindeligvis er nødvendige til forberedelse af laboratorieprøver. UniCore stansere har et proprietært design med en skarp skærkant i rustfrit stål. Brug af den anbefalede udstansnings- og rengøringsprocedure minimerer risikoen for prøveoverførsel mellem kortene, mens den ledsagende skæremåtte giver mulighed for rene prøveudskæringer og forlænger skærespidsens levetid.
- Designet til brug med FTA Kort, FTA Eluer kort, og EasiCollect enheder
- Diametre fra 1,0 til 6,0 mm i plastikhus for alsidig prøvestansning
- Skærekanter i rustfrit stål muliggør manuel udboring, genfinding og kontrolleret udkastning af FTA slag
- Engangs for at minimere kontaminering og overførsel mellem prøver
Tekniske data
3 mm | |
FTA Kort, FTA Eluer kort, og EasiCollect enheder | |
UniCore manuelle slag | |
25 Pk. |