Få mere at vide
QIAGEN UniCore manuelle slag
Opnå nem og omkostningseffektiv udstansning til de kvalitetsstandarder, du forventer. UniCore Manual Punch produktsortiment giver manuel stansning til FTA , 903 og DMPK-kort. Fås i flere diametre for maksimal alsidighed.
Brand:  QIAGEN WB100073
Produktkode 13454577
  • 1905.00 DKK / Pakke med 25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
UniCore-serien af manuelle stansere fokuserer på de produkter, der almindeligvis er nødvendige til forberedelse af laboratorieprøver. UniCore stansere har et proprietært design med en skarp skærkant i rustfrit stål. Brug af den anbefalede udstansnings- og rengøringsprocedure minimerer risikoen for prøveoverførsel mellem kortene, mens den ledsagende skæremåtte giver mulighed for rene prøveudskæringer og forlænger skærespidsens levetid.
  • Designet til brug med FTA Kort, FTA Eluer kort, og EasiCollect enheder
  • Diametre fra 1,0 til 6,0 mm i plastikhus for alsidig prøvestansning
  • Skærekanter i rustfrit stål muliggør manuel udboring, genfinding og kontrolleret udkastning af FTA slag
  • Engangs for at minimere kontaminering og overførsel mellem prøver
Tekniske data
Tekniske data
1 mm
FTA Kort, FTA Eluer kort, og EasiCollect enheder
UniCore manuelle slag
25 Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
QIAGEN UniCore manuelle slag > 1 mm; 25 Pk.