Få mere at vide
Hughes Uopvarmet mobil sikkerhedsbruser med øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. 17722358
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17722358 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17722358 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHS040KGV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45921.75 DKK
    36684.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 9236.94 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Den uopvarmede mobile selvstændige nødbruser med en kapacitet på 114 liter med øjen-/ansigtsvask. Inkorporerer en polypropylen foret cylinder, en rustfri stålramme og store pneumatiske dæk, hvilket gør det nemt at manøvrere af én person.
  • Den uopvarmede mobile selvstændige nødbruser med en kapacitet på 114 liter med øjen-/ansigtsvask
  • Indeholder en polypropylen foret cylinder, en rustfri stålramme og store luftfyldte dæk, hvilket gør det nemt at manøvrere af én person
  • Til lange afstande eller ujævne overflader kan en valgfri 'A'-ramme med anhængertræk monteres
  • Derudover kan hjulafstanden ændres, så enheden kan passe gennem standard døråbninger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 114 L
Farve Hvid
Produkttype Sikkerhedsbruser