Få mere at vide
Hughes Uopvarmet nødbruser med øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. 17712348
Skift visning
Materiale:
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
17712348 Rustfrit stål
17702348 Galvaniseret stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17712348 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHD0018SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11466.00 DKK
    6367.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 5098.50 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Gulvmonteret uopvarmet nødbruser med øje/ansigtsvask i rustfrit stål. Denne ANSI kompatibel model er ideel til brug i indendørs applikationer, der ikke er underlagt muligheden for frysning eller overophedning.
  • Gulvmonteret uopvarmet nødbruser med øje/ansigtsvask i rustfrit stål
  • ANSI kompatibel model, ideel til brug i indendørs applikationer, der ikke er underlagt muligheden for frysning eller overophedning
  • Monteret med fodpanel som standard
  • Leverer ANSI anbefalet 76 liter drikkevand i minuttet fra bruseren og 12 liter i minuttet til øjen-/ansigtsskyl
  • Fås med enten galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Montering Etage
Produkttype Sikkerhedsbruser