Få mere at vide
Hughes Uopvarmet nødbruser
Artikelnummer. p-7227315
Materiale:
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17702358
Brand: Hughes HSHS0018GS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gulvmonteret uopvarmet sikkerhedsbruser, velegnet til brug i alle applikationer.
  • Gulvmonteret uopvarmet sikkerhedsbruser
  • ANSI kompatibel model, ideel til brug i indendørs applikationer, der ikke er underlagt muligheden for frysning eller overophedning
  • Leverer ANSI anbefalet 76 liter drikkevand i minuttet
  • Fås med enten galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Montering Etage
Produkttype Sikkerhedsbruser