Få mere at vide
Hughes Uopvarmet nødbruser
Artikelnummer. 17702358
Skift visning
Materiale:
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
17702358 Rustfrit stål
17712358 Galvaniseret stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17702358 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHS0018GS
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gulvmonteret uopvarmet sikkerhedsbruser, velegnet til brug i alle applikationer.
  • Gulvmonteret uopvarmet sikkerhedsbruser
  • ANSI kompatibel model, ideel til brug i indendørs applikationer, der ikke er underlagt muligheden for frysning eller overophedning
  • Leverer ANSI anbefalet 76 liter drikkevand i minuttet
  • Fås med enten galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Montering Etage
Produkttype Sikkerhedsbruser