Beskrivelse
- Sonden strækker sig kun 0,5 tommer ud af fittingen for en hurtig respons uden at optage meget plads.
- Svartid: 2,5 sekunder eller mere.
- De 0,25 tommer. NPT fitting kan modstå op til 3500 psi.
- Glasfiberisoleret kabel ideel til langtidsinstallation i højtemperaturmiljøer.
- Hver sonde leveres med farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyse tid | ≥2,5 sek. |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +260 °C |
| Type | Termoelement sonde |
| Til brug med (applikation) | Til installation hvor pladsen er begrænset |
| Inkluderer | 0,25 tommer NPT (M) Mini-stik, 5 fod. Kabel |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (engelsk) | -328 °F til +500 °F |
| Længde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 1.27 cm |