Få mere at vide
Duran™ Ugraduerede målecylindre
Artikelnummer. p-7160923 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15503162
Brand: Duran™ 213912477
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse målecylindre er til at holde og måle varierende mængder af væsker i laboratoriet.
  • Uden eksamen
  • Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser
  • Robust, praktisk talt inaktiv og exceptionelt modstandsdygtig over for høje temperaturer
  • Fremragende korrosionsbestandighed
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Stor sekskantet base har tre knopper for at øge stabiliteten og forhindre cylinder i at rulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Laboratorier
Base Type Sekskantet
Type Ugradueret målecylinder
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/pk
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788