Description
- Uden eksamen
- Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser
- Robust, praktisk talt inaktiv og exceptionelt modstandsdygtig over for høje temperaturer
- Fremragende korrosionsbestandighed
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Stor sekskantet base har tre knopper for at øge stabiliteten og forhindre cylinder i at rulle
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Base Type | Sekskantet |
| Mængde | 10/Pk. |
| Produkttype | Ugradueret målecylinder |