Beskrivelse
- Fremstillet af begge AR-GLAS™ eller Boro 3.3 glas
- Vægtykkelse på ca. 1,0 mm
- Perlekant
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Længde (metrisk) | 113 mm |
| Bund form | Konisk |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Uddannet | Nej |
| Produkttype | Centrifugerør |