Få mere at vide
Haldenwanger™ Uglaseret porcelænsstøber
Artikelnummer. 12343338
Længde (metrisk):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12343338
Brand: Haldenwanger™ L 56/3/RAUH
Brug disse stødere til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Uglaserede porcelænsstænger er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Slutte Unglazed
Produkttype Pestle
Materiale Porcelain
Længde (metrisk) 175 mm