Få mere at vide
Haldenwanger™ Uglaseret porcelænsmorter uden støder
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Slibeflader er uglaserede
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 125mm |
| Produkttype | Mørtel |
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 65mm |
| Slutte | Uglaseret |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |