Få mere at vide
Haldenwanger™ Uglaseret porcelænsmorter uden støder
Artikelnummer. 12323328
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
75 ml
100 ml
250 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12323328 100 ml Hver
12343328 250 ml Hver
12353328 400 ml Hver
12313328 75 ml Hver
12303328 70 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12323328 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 55/2/RAUH
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Brug disse mørtler til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Uglaserede porcelænsmørtler er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Slibeflader er uglaserede
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 80mm
Produkttype Mørtel
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 50mm
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 100 ml