Få mere at vide
Haldenwanger™ Glaseret porcelænsmørtel
Artikelnummer. 12313328
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
75 ml
100 ml
250 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12313328 75 ml Hver
12323328 100 ml Hver
12343328 250 ml Hver
12353328 400 ml Hver
12303328 70 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12313328 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 55/1/RAUH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse mørtler til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Uglaserede porcelænsmørtler er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Slibeflader er uglaserede
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 70mm
Produkttype Mørtel
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 45mm
Slutte Uglaseret
Kapacitet (metrisk) 75 ml