Få mere at vide
Haldenwanger™ Glaseret porcelænsmørtel
Kapacitet (metrisk):
70 ml
75 ml
100 ml
170 ml
250 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Grinding surfaces are unglazed
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Slutte | Unglazed |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 63mm |
| Produkttype | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Højde (metrisk) | 40mm |