Få mere at vide
Miele Professional™ Underlag
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 573 x 773 x 1 mm
Beskrivelse
7 x 7 mm perforering, 3 mm lamel
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Underlag |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 573 mm |
| Bredde (metrisk) | 773 mm |