Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog omrøringsplade, 230 V
Artikelnummer. 17312681
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Glaskeramik
Temperatur (metrisk):
0 °C til 325 °C
0 °C til 450 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Temperatur (metrisk)
17312681 Aluminiumslegering 0 °C til 325 °C
17302681 Glaskeramik 0 °C til 450 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17312681 Leverandør Cole-Parmer™ Stuart™ Leverandørnr. 0480760
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ægte temperaturindstilling og nøjagtig omrøringskontrol i et kompakt, stabelbart design, der optager mindre bord- og opbevaringsplads. Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet med en varm advarselslampe, der forbliver tændt, selv når enheden er taget ud af stikkontakten.
  • Kompakt, stabelbart design fylder mindre bordplade og lagerplads
  • Firkantet pladedesign giver mulighed for fleksibilitet af fartøjsstørrelser og kombinationer
  • Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet
  • Varmt advarselslys forbliver tændt, selv når enheden er taget ud af stikkontakten
  • Glaskeramisk topplade er kemikaliebestandig og forbliver kølig rundt om kanterne
  • Belagt aluminium topplade giver mulighed for hurtig opvarmning og forbedret temperaturensartethed
  • Glaseret med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse
  • Bygget med et robust aluminiumshus for lang levetid
  • IP32 klassificeret til vand- og støvbestandighed
  • Topplade måler 15 x 15 cm
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 230 V
Sikkerhedsfunktioner Varmt advarselslys forbliver tændt, selv når stikket er taget ud
Model- US152
Temperatur (metrisk) 0 °C til 325 °C
Frekvens 50 Hz
Watt 750 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype EU
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 100 til 2000 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 12 cm