Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog Omrører, 230 V
Description
- Firkantet pladedesign giver mulighed for fleksibilitet af fartøjsstørrelser og kombinationer
- Kompakt, stabelbart design fylder mindre bordplade og lagerplads
- Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet
- Glaseret med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse
- Bygget med et robust aluminiumshus for lang levetid
- Glaskeramisk topplade er kemikaliebestandig
- Topplade i rustfrit stål giver mulighed for stærkere magnetkobling
- IP32 klassificeret til vand- og støvbestandighed
- Topplade måler 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
| Hastighed | 100 til 2000 o/min |
| Topplademateriale | Glaskeramik |
| Volumen | 15 L |
| Form | Firkant |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 50 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 24.8 x 17.2 x 10.7 cm |
| Stiktype | EU |
| Garanti og servicetilbud | 3 år |
| Inkluderer | Strømledning |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?