Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog Omrører, 230 V
Artikelnummer. 17392671
Skift visning
Topplademateriale:
Glaskeramik
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale
17392671 Rustfrit stål
17382671 Glaskeramik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17392671 Leverandør Cole-Parmer™ Stuart™ Leverandørnr. 0480756
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcisionsomrøring op til 2000 rpm i et kompakt, stabelbart design, der optager mindre bord- og opbevaringsplads. Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet, og belagt med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse.
  • Firkantet pladedesign giver mulighed for fleksibilitet af fartøjsstørrelser og kombinationer
  • Kompakt, stabelbart design fylder mindre bordplade og lagerplads
  • Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet
  • Glaseret med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse
  • Bygget med et robust aluminiumshus for lang levetid
  • Glaskeramisk topplade er kemikaliebestandig
  • Topplade i rustfrit stål giver mulighed for stærkere magnetkobling
  • IP32 klassificeret til vand- og støvbestandighed
  • Topplade måler 15 x 15 cm
Tekniske data
Hastighed 100 til 2000 o/min
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 15 L
Form Firkant
Spænding 230 V
Watt 50 w
Dimensioner (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 10.9 cm
Stiktype EU
Garanti og servicetilbud 3 år
Inkluderer Strømledning
Model- US151
Beskyttelsesklasse IP32
Hastighedskontrol Analog
Type Omrørere