Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog Omrører, 230 V
Product Code. 17382671
Change view
Click to view available options
Topplademateriale:
Glaskeramik
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Topplademateriale
17382671 Glaskeramik
17392671 Rustfrit stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17382671 Supplier Cole-Parmer™ Stuart™ Supplier No. 0480754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    2318.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 416.09 DKK
    15% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Præcisionsomrøring op til 2000 rpm i et kompakt, stabelbart design, der optager mindre bord- og opbevaringsplads. Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet, og belagt med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse.
  • Firkantet pladedesign giver mulighed for fleksibilitet af fartøjsstørrelser og kombinationer
  • Kompakt, stabelbart design fylder mindre bordplade og lagerplads
  • Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet
  • Glaseret med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse
  • Bygget med et robust aluminiumshus for lang levetid
  • Glaskeramisk topplade er kemikaliebestandig
  • Topplade i rustfrit stål giver mulighed for stærkere magnetkobling
  • IP32 klassificeret til vand- og støvbestandighed
  • Topplade måler 15 x 15 cm
Specifications
Hastighed 100 til 2000 o/min
Topplademateriale Glaskeramik
Volumen 15 L
Form Firkant
Spænding 230 V
Watt 50 w
Dimensioner (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 10.7 cm
Stiktype EU
Garanti og servicetilbud 3 år
Inkluderer Strømledning
Model- UC151
Beskyttelsesklasse IP32
Hastighedskontrol Analog
Type Omrørere