Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog kogeplade, 230 V
Artikelnummer. 17372671
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Keramisk
Temperatur (metrisk):
0 °C til 325 °C
0 °C til 450 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Temperatur (metrisk)
17372671 Aluminiumslegering 0 °C til 325 °C
17362671 Keramisk 0 °C til 450 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17372671 Leverandør Cole-Parmer™ Stuart™ Leverandørnr. 0480752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 DKK
    2558.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 591.71 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Præcis overfladetemperatur i realtid i et kompakt og stabelbart design, der optager mindre bordplads. Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet med en varm advarselslampe, der forbliver tændt, selv når enheden er taget ud af stikkontakten.
  • Kompakt, stabelbart design fylder mindre bordplade og lagerplads
  • Firkantet pladedesign giver mulighed for fleksibilitet af fartøjsstørrelser og kombinationer
  • Designet til at forhindre utilsigtet spild på kontrolpanelet
  • Glaseret med BioCote™ til antimikrobiel beskyttelse
  • Varmt advarselslys forbliver tændt, selv når stikket er taget ud
  • Glaskeramisk topplade er kemikaliebestandig og forbliver kølig rundt om kanterne
  • Belagt aluminium topplade giver mulighed for hurtig opvarmning og forbedret temperaturensartethed
  • Bygget med et robust aluminiumshus for lang levetid
  • IP32 klassificeret til vand- og støvbestandighed
  • Topplade måler 15 x 15 cm
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Temperatur (metrisk) 0 °C til 325 °C
Watt 700 W
Frekvens 50 Hz
Sikkerhedsfunktioner Varmt advarselslys forbliver tændt, selv når stikket er taget ud
Inkluderer Strømledning
Model- US150
Stiktype EU
Maks. Beholderstørrelse 1 L
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 12.2 cm