Få mere at vide
BICASA Underbordskuffeskab på hjul
Artikelnummer. p-200080445 Shop alle BICASA produkter
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Artikelnummer. 30057571
Brand: BICASA TN.DW.0600.630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Underbordskuffeskab på hjul med brandhæmmende spånpladekrop og skuffer med blød lukning og enkeltlås.
  • Underbordsskabe på hjul
  • Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde mm 100
  • Centrallås som standard
  • Anti-vip sikkerhedssystem til kun at åbne én skuffe ad gangen
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
Tekniske data
Produkttype Mobilt opbevaringsskab
Farve Lysegrå
Skabstype Underbænk skab
Dimensioner (D x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Antal døre 1
Antal skuffer 3
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Med hjul Ja
Materiale Melamin