Få mere at vide
BICASA Underbordskuffeskab på hjul
Shop alle BICASA produkter
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Beskrivelse
- Underbordsskabe på hjul
- Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde mm 100
- Centrallås som standard
- Anti-vip sikkerhedssystem til kun at åbne én skuffe ad gangen
- Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobilt opbevaringsskab |
| Farve | Rød |
| Skabstype | Underbænk skab |
| Dimensioner (D x B x H) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Antal døre | 1 |
| Antal skuffer | 4 |
| Bredde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Med hjul | Ja |
| Materiale | Melamin |