Få mere at vide
BICASA Underbordskuffeskab på hjul
Artikelnummer. 30057579 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (D x B x H)
30057579 Blå 900 x (500 + 20) x 760 mm
30057571 Lysegrå 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057583 Antracit 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057581 Blå 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057610 Rød 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057561 Lysegrå 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057562 Antracit 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057566 Blå 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057589 Rød 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057601 Lysegrå 900 x (500 + 20) x 760 mm
30057599 Antracit 900 x (500 + 20) x 760 mm
30057563 Rød 900 x (500 + 20) x 760 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30057579 Leverandør BICASA Leverandørnr. TN.DW.0900.760B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Underbordskuffeskab på hjul med brandhæmmende spånpladekrop og skuffer med blød lukning og enkeltlås.
  • Underbordsskabe på hjul
  • Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde mm 100
  • Centrallås som standard
  • Anti-vip sikkerhedssystem til kun at åbne én skuffe ad gangen
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
Tekniske data
Produkttype Mobilt opbevaringsskab
Farve Blå
Skabstype Underbænk skab
Dimensioner (D x B x H) 900 x (500 + 20) x 760 mm
Antal døre Ingen
Antal skuffer 4
Bredde (engelsk) 35,4 tommer
Bredde (metrisk) 900 mm
Med hjul Ja
Materiale Melamin