Få mere at vide
BICASA Underbordsskab på hjul
Artikelnummer. 17497413 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
Antal døre:
1
2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) Antal døre
17497413 600 x 520 x 760 mm 1
17487413 600 x 520 x 630 mm 1
17407423 900 x 520 x 760 mm 2
17417423 1200 x 520 x 760 mm 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17497413 Leverandør BICASA Leverandørnr. TN.DL.0600.760
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Underbordsskab på hjul lavet af brandhæmmende spånpladekrop.
  • Underbordsskabe på hjul
  • EN 16121:2017 Certificering/Overholdelse
  • Metalrammebund med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin)
    • 2 med aflåselig med bremse, Højde 100 mm
  • Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde 500 mm + 20 mm ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
  • Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Farve Lysegrå
Dimensioner (D x B x H) 600 x 520 x 760 mm
Dørtype Fast stof
Skabstype Mobil
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EN 16121
Hængsel Side Venstre
Antal døre 1
Antal hylder 1
Hjultype 4 drejelige plasthjul, 2 med låsbar bremse
Med hjul Ja