Beskrivelse
- Underbordsskabe på hjul
- EN 16121:2017 Certificering/Overholdelse
- Metalrammebund med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin)
- 2 med aflåselig med bremse, Højde 100 mm
- Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
- Kropsbredde 500 mm + 20 mm ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
- Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysegrå |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Skabstype | Mobil |
| Certificeringer/compliance | EN 16121 |
| Dimensioner (D x B x H) | 600 x 520 x 630 mm |
| Dørtype | Fast stof |
| Hængsel Side | Venstre |
| Antal døre | 1 |
| Antal hylder | 1 |
| Hjultype | 4 drejelige plasthjul, 2 med låsbar bremse |
| Vis mere |