Få mere at vide
BICASA Underbordsskab på hjul
Artikelnummer. 30057602 Shop alle BICASA produkter
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Venstre og Højre
Artikelnummer. 30057602
Brand: BICASA TN.DR.0600.630B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Underbordsskab på hjul med brandhæmmende spånpladekrop.
  • Underbordsskabe på hjul
  • EN 16121:2017 certificeret og/eller overholdt
  • Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde 100 mm
  • Døre: 270° åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
Tekniske data
Produkttype Mobilt opbevaringsskab
Farve Blå
Skabstype Underbænk skab
Dimensioner (D x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Hængsel Side Højre
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Med hjul Ja
Materiale Melamin