Få mere at vide
BICASA Underbordsskab på hjul
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Venstre og Højre
Beskrivelse
- Underbordsskabe på hjul
- EN 16121:2017 certificeret og/eller overholdt
- Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde 100 mm
- Døre: 270° åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
- Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Mobilt opbevaringsskab |
Farve | Rød |
Skabstype | Underbænk skab |
Dimensioner (D x B x H) | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
Hængsel Side | Venstre og Højre |
Antal døre | 2 |
Antal skuffer | Ingen |
Bredde (engelsk) | 35,4 tommer |
Bredde (metrisk) | 900 mm |
Med hjul | Ja |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BICASA Underbordsskab på hjul >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion