Få mere at vide
BICASA Underbordsskab på hjul
Shop alle BICASA produkter
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Venstre og Højre
Beskrivelse
- Underbordsskabe på hjul
- EN 16121:2017 certificeret og/eller overholdt
- Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde 100 mm
- Døre: 270° åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
- Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobilt opbevaringsskab |
| Farve | Lysegrå |
| Skabstype | Underbænk skab |
| Dimensioner (D x B x H) | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
| Hængsel Side | Højre |
| Antal døre | 1 |
| Antal skuffer | Ingen |
| Bredde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Med hjul | Ja |
| Vis mere |