Få mere at vide
BICASA Underbordsskab på hjul
Artikelnummer. 30057540 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Dimensioner (D x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Venstre og Højre
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (D x B x H) Hængsel Side
30057540 Antracit 600 x (500 + 20) x 630 mm Venstre
30057572 Blå 600 x (500 + 20) x 630 mm Venstre
30057604 Rød 600 x (500 + 20) x 630 mm Venstre
30057580 Lysegrå 600 x (500 + 20) x 630 mm Højre
30057551 Antracit 600 x (500 + 20) x 630 mm Højre
30057602 Blå 600 x (500 + 20) x 630 mm Højre
30057605 Rød 600 x (500 + 20) x 630 mm Højre
30057549 Antracit 600 x (500 + 20) x 760 mm Venstre
30057607 Blå 600 x (500 + 20) x 760 mm Venstre
30057552 Rød 600 x (500 + 20) x 760 mm Venstre
30057578 Lysegrå 600 x (500 + 20) x 760 mm Højre
30057536 Antracit 600 x (500 + 20) x 760 mm Højre
30057611 Blå 600 x (500 + 20) x 760 mm Højre
30057614 Rød 600 x (500 + 20) x 760 mm Højre
30057613 Antracit 900 x (500 + 20) x 760 mm Venstre og Højre
30057570 Blå 900 x (500 + 20) x 760 mm Venstre og Højre
30057600 Rød 900 x (500 + 20) x 760 mm Venstre og Højre
30057575 Antracit 1200 x (500 + 20) x 760 mm Venstre og Højre
30057565 Blå 1200 x (500 + 20) x 760 mm Venstre og Højre
30057542 Rød 1200 x (500 + 20) x 760 mm Venstre og Højre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30057540 Leverandør BICASA Leverandørnr. TN.DL.0600.630A
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Underbordsskab på hjul med brandhæmmende spånpladekrop.
  • Underbordsskabe på hjul
  • EN 16121:2017 certificeret og/eller overholdt
  • Metalrammefod med 4 drejelige hjul (polyamidkasse og termoplastiske gummitrin), 2 med låsbare med bremser - Højde 100 mm
  • Døre: 270° åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
Tekniske data
Produkttype Mobilt opbevaringsskab
Farve Antracit
Skabstype Underbænk skab
Dimensioner (D x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Hængsel Side Venstre
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Med hjul Ja
Materiale Melamin