Få mere at vide
Köttermann Underbænk sikkerhedsskab
Artikelnummer. 17392129
Skift visning
Dør stil:
Skuffe
Artikelnummer. Dør stil
17392129 Skuffe
1 options
Artikelnummer. 17392129 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 37100032
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette underbench sikkerhedsskab er ideelt til brandfarlige farlige stoffer, der overholder brandmodstandsklassestandarder (Type 90).
  • Lavt design til at passe under laboratoriebænken
  • Brandsikker (Type 90)
  • Har to udtræksdøre
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 570 x 1400 x 720 mm
Dør stil Skuffe
Antal døre 2