Få mere at vide
Köttermann Underbench Chemical Storage Cabinet
Artikelnummer. 17352149
Skift visning
Konfiguration:
1 højrehængslet dør, 1 hylde
1 højrehængslet dør, 4 hylder
1 højrehængslet dør, 4 skuffer
1 venstrehængt dør, 1 hylde
1 venstrehængt dør, 4 hylder
1 venstrehængt dør, 4 skuffer
2 døre, 1 hylde
2 døre, 4 hylder
2 døre, 4 indvendige skuffer
Dimensioner (D x B x H):
516 x 600 x 720 mm
516 x 900 x 720 mm
516 x 1200 x 720 mm
516 x 600 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
516 x 1200 x 1920 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dimensioner (D x B x H)
17352149 1 venstrehængt dør, 1 hylde 516 x 600 x 720 mm
17362149 1 højrehængslet dør, 1 hylde 516 x 600 x 720 mm
17372139 1 venstrehængt dør, 4 hylder 516 x 600 x 1920 mm
17382139 1 højrehængslet dør, 4 hylder 516 x 600 x 1920 mm
17312149 1 venstrehængt dør, 4 skuffer 516 x 600 x 1920 mm
17322149 1 højrehængslet dør, 4 skuffer 516 x 600 x 1920 mm
17372149 2 døre, 1 hylde 516 x 900 x 720 mm
17392139 2 døre, 4 hylder 516 x 900 x 1920 mm
17332149 2 døre, 4 indvendige skuffer 516 x 900 x 1920 mm
17382149 2 døre, 1 hylde 516 x 1200 x 720 mm
17302149 2 døre, 4 hylder 516 x 1200 x 1920 mm
17342149 2 døre, 4 indvendige skuffer 516 x 1200 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17352149 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 3750017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This lockable Underbench Chemical Storage Cabinet provides safe storage of aggressive non-flammable chemicals and toxic substances.
  • For the storage of non-corrosive, non-flammable substances
  • Can be integrated in modular cabinet assemblies
  • Lockable against unauthorized access
  • Capable of connecting to the exhaust air system for permanent ventilation
  • Double-walled, noise-insulated doors
Tekniske data
Konfiguration 1 venstrehængt dør, 1 hylde
Dimensioner (D x B x H) 516 x 600 x 720 mm
Dør stil Hængslet, Locking
Til brug med (applikation) Non-corrosive, Non-flammable Chemical Storage
Farve Hvid
Materiale Stål (galvaniseret)