Få mere at vide
Sartorius™ Udskiftningsskærmsæt til brug med glasholdere til vakuumfiltreringsmembraner
Shop alle Sartorius produkterDescription
- Produkttype: Udskiftningsskærmsæt
- Materiale: PTFE (hovedring), PTFE/rustfrit stål (afløbsskærm, støtteskærm), silikone (O-ring)
- Indeholder: Støtteskærm, Drænskærm, Hovedring, O-ring
- Til brug med (udstyr): Sartorius™ Glasholdere til vakuumfiltreringsmembraner
Spécification
Spécification
| Til brug med (udstyr) | Filterholder |
| Materiale | PTFE, Rustfrit stål, Silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Holder | Serie 16316 glasholdere til vakuumfiltreringsmembraner |
| Inkluderer | Hovedring, afløbsskærm, støtteskærm, O-ring |
| Model- | 17147 |
| Type | Skærmsæt |
| Diameter (metrisk) membran | 50 mm/47 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?