Få mere at vide
Liebherr™ Laboratoriekøleskab til under bordet med gnistfrit interiør
Artikelnummer. 10729575 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
141 l
Hylder:
3
Højde (metrisk) Udvendig:
82 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hylder Højde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10729575 141 l 3 82 cm Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10729575 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. LKUEXV1610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Til sikker, præcis og langvarig køleskabsopbevaring til temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ laboratoriekøleskabet med gnistfrit interiør til under bordet er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. EN 60068-temperaturkortlægning og SmartMonitoring-indstillinger.
  • Gnistfrit laboratoriekøleskab i bordhøjde, nem adgang, 1 sektion, bredde 600 mm, bruttokapacitet 141 L.
  • Temperaturområde +3 / +16 °C, 3 justerbare glashylder 440 mm (B) x 420 mm(D), hvid facade, kommerciel kvalitet støbt polystyrol-interiør, ventilatorassisteret køling.
  • Klimaklasse 7, kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 1,0A, 230v/50/1-faset, energiforbrug 273 kWh/år
  • 130 L nettokapacitet
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Digital controller med 0,1 °C opløsning, adgangskode til tastaturlås, RS 485-interface og voltfri alarmkontakt
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (metrisk) 141 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 3,9 °C
Kølemiddel R 600a
Dør stil Fast stof
Antal skuffer 0
Hylder 3
Kapacitet (metrisk) hylde 40 kg
Skabsmateriale Stål
Udvendig finish Hvidlakeret stål
Isolering 40 mm HDPE
Indre ABS-plast
Certificeringer/compliance ATEX-certificeret, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9001
Stil Under bordet
Vise Digital, ekstern
Hjul Nej
Farve Hvid
Kontroltype Digital
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 43.5 cm
Højde (metrisk) Udvendig 82 cm
Højde (metrisk) interiør 67 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 44 cm
Strømstyrke 1,0 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 315 kWh/år
Forsendelsesvægt (metrisk) 41 kg
Vægt (metrisk) 38 kg