Beskrivelse
- Fremstillet af meget modstandsdygtige melaminharpiks-specialplader
- Adgang til alle containere, 93° åbninger af vingedøren, skabets indre er helt synligt
- Castors med sokkel (valgfrit tilgængeligt), let at flytte skabet
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 50) til et teknisk udstødningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122 Konformitet, GS-certificeret |
| Konfiguration | 2 x udtrækkelig hylde med plastiksump |
| Dybde (engelsk) Interiør | 20,87 tommer |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 570 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 530 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 530 x 488 x 762 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 570 x 590 x 800 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Ikke-brandfarlige materialer |
| Højde (engelsk) Interiør | 30 tommer |
| Vis mere |