Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Undecylenic acid, 98+%
Artikelnummer. p-210623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
Artikelnummer. 10265480
Brand: Thermo Scientific Chemicals 154492500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-38-9
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
MDL nummer MFCD00004442
InChI nøgle FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC navn undec-10-ensyre
SMIL C=CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecylenic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 24.5°C
Farve Gul
Tæthed 0.9110g/mL
Kogepunkt 275.0°C
Flammepunkt 148°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)8CO2H
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4480
Mængde 250 g
Merck Index 15, 10033
Specifik vægtfylde 0.911
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,benzene,with fixed and volatile oils
Formel vægt 184.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Low Melting Solid or Liquid