Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecylenic acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 24,5 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9110g/mL |
| Kogepunkt | 275,0 °C |
| Flammepunkt | 148 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Vis mere |